Documenti fondamentali
700216P
Avanti
7-Ketodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol-7-one
Scegli un formato
10 MG
173,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
173,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700216P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)