Documenti
700189P
Avanti
3α,6β,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3α,6β,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA), 3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5β-cholan-24-oic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.57
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700189P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3