Vai a
SML3758
Trpvicin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(5-(2-(2-Cyanopropan-2-yl)pyridin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)-4,6-dimethoxypyrimidine-5-carboxamide, N-[5-[2-(1-Cyano-1-methylethyl)-4-pyridinyl]-4-(trifluoromethyl)-2-thiazolyl]-4,6-dimethoxy-5-pyrimidinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
518,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17F3N6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.45
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3
Trpvicin is a sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3. Trpvicin shows efficacy in the inhibition of itch and hair loss in mouse models. It appears that Trpvicin stabilizes TRPV3 channel in its a closed state.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)