Documenti
700173P
Avanti
Dihydro T-MAS
powder
Sinonimo/i:
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50O
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.71
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg (700173P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS) is a sterol involved in triggering the activation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700173P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Steroidal triterpenes of cholesterol synthesis
Avcimovivc J and Rozman D
Molecules (Basel), 18(4), 4002-4017 (2013)
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)