Documenti fondamentali
700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
Sinonimo/i:
111114
Scegli un formato
1 MG
900,00 €
900,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
900,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H37D7O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
900,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700120P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 is a deuterated derivative of the oxysterol 7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone. 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid is synthesized from 3β,7α,24 S-trihydroxycholest-5-en-(25 R)26-oic acid ((25 R)CA5-3β,7α,24 S-triol) in the presence of enzyme 3β-hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (HSD3B7). 7α,24(S)-dihydroxycholestenone is also derived by the 7α-hydroxylation of 24S hydroxycholesterol (24S-HC) in the presence of enzyme oxysterol 7-α-hydroxylase 2 (CYP39A1).[1][2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700120P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxysterols as lipid mediators: Their biosynthetic genes, enzymes and metabolites
Griffiths WJ and Wang Y
Prostaglandins & other lipid mediators null
Concentrations of bile acid precursors in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients
Griffiths WJ, et al.
Free radical biology & medicine null