Key Documents
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H41O2D7
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.71
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC