699810P
Avanti
PHAD™-504
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Monofosforil lipide A-504
Saggio
>99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (699810P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699810P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il PHAD™-504 è stato concepito come un analogo strutturale sintetico del monofosforil lipide A (MPLA) detossificato ricavato dal lipopolisaccaride(LPS) di E. coli. È strutturalmente simile al PHAD™, da cui si differenzia unicamente per la lunghezza di una singola catena di acidi grassi. Come previsto, l′attività del PHAD™-504 è piuttosto simile a quella del PHAD™ e pertanto i due prodotti sono interscambiabili come adiuvanti nelle formulazioni dei vaccini o delle immunoterapie.
Confezionamento
Flaconcino in vetro ambrato con tappo con ghiera da 2 mL (699810P-1 mg)
Flaconcino in vetro ambrato con tappo con ghiera da 2 mL (699810P-5 mg)
Altre note
Solo per fini di Ricerca & Sviluppo. Non adatto per impieghi farmacologici o domestici o per altri usi.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available