Documenti fondamentali
330827L
Avanti
PG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
Scegli un formato
1 EACH
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330827L-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)