Documenti fondamentali
330256P
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol (2,2,4,4-d4)
Scegli un formato
5 MG
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
150,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H36D4O5
Peso molecolare:
412.60
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x5 mg (330256P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
BHQCQFFYRZLCQQ-HPOHQYGFSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330256P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)