Documenti fondamentali
300212AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 1
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1X1 ea (300212-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Gruppo funzionale
(Sphingolipid)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Targeted drug delivery
Caratteristiche e vantaggi
Instructions for using the LNP Lipid Blend 1:
1) Dissolve cationic lipid in ethyl alcohol.
2) Once completely dissolved, use pipette to transfer cationic/ethanol solution into LNP Blend 1 vial.
3)Add amount of ethyl alcohol required to bring lipids to total desired volume. Use heat and sonication as necessary to achieve full dissolution. 4) Dilute nucleic acid in aqueous buffer (use appropriate pH for cationic lipid).
5) Combine solvent and aqueous phase by solvent injection. 6) Remove ethanol by dialysis.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)