ATEH97F02D7F
AstaTech, Inc.
BOC-PRO-PHE-OH
About This Item
Iupac Name
(2S)-2-({[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C19H26N2O5/c1-19(2,3)26-18(25)21-11-7-10-15(21)16(22)20-14(17(23)24)12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14-15H,7,10-12H2,1-3H3,(H,20,22)(H,23,24)/t14-,15-/m0/s1
InChI
JYOQCCFYSJPSLC-GJZGRUSLSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C15914
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)