ATEH0DDC42C9
AstaTech, Inc.
METHYL 5-(TERT-BUTOXYCARBONYL(METHYL)AMINO)THIOPHENE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
methyl 5-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(15)13(4)9-7-6-8(18-9)10(14)16-5/h6-7H,1-5H3
InChI
BZKQHHLHGDCHQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=12966
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)