Documenti fondamentali
APO455829866
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-3-2-7-6-12-10(11)5-8(7)4-9/h2-6H,1H3
InChI
JVYQLLUOCTXIIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)