AMBH9A1D3DE7
Ambeed, Inc.
1-(4-Methyl-2-(phenylamino)thiazol-5-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(2-anilino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9(2)15)16-12(13-8)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
UIIUOFPGDKBCEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)