AMBH93D539FB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethylaniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-ethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10;/h3-5H,2,10H2,1H3;1H
InChI
UFDYCSLRMHWHGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)