Documenti fondamentali
AMBH303C676F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-5-fluoropicolinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-3-2-4(9)6(8)10-5/h2-3H,1H3
InChI
AYMMPTHLFMQVFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210419-26-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)