AMBH2D6FDD18
Ambeed, Inc.
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClFN.ClH/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10;/h2-5H,11H2,1H3;1H
InChI
CEVBNFPEJNNLJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)