Documenti fondamentali
AMBH2D6F2A8E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-3-nitro-4-picoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5FN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
InChI
AUHFWLUBEJKXLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19346-43-1.html
Synonym
2-fluoro-4-methyl-3-nitropyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19346-43-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)