Documenti fondamentali
AMBH2D6ECB7D
Ambeed, Inc.
5-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-4-7(9(14)15)5-12-6-8/h4-6H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI
KOKMNLWZMSIVQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/337904-92-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)