Documenti fondamentali
Z768065
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 2000 mL without handles
Scegli un formato
1 EA
365,00 €
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
365,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.72
365,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
fits flask 2000 mL without handles
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000834
Descrizione generale
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 2000ml round bottom flask. Outside diameter 194.7 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)