Z767816
EUROSTAR 100 digital overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, UK plug, IKA 4238100
Sinonimo/i:
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
About This Item
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 4238100
Parametri
0/30-1300 rpm speed
Largh. × alt. × prof.
86 mm × 248 mm × 208 mm
Diam. asta × lung.
16 mm × 220 mm
Capacità agitatore
100 L
Uscita
136 W
Descrizione generale
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)