Documenti fondamentali
Z755796
Block for MultiTherm shaker
96x 0.2 mL or 1 x PCR plate
Scegli un formato
1 EA
449,00 €
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
449,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 1 x plate
Holds 96 X 0.2 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H5000-02
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
An assortment of blocks are available to use with the MultiTherm shaker, each sold separately.
Note legali
MultiTherm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)