Documenti fondamentali
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
Scegli un formato
1 EA
49,30 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
49,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
Diametro
3 in.
Descrizione generale
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
Note legali
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)