Documenti fondamentali
Z748293
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kugelrohr glassware set
25 mL and 100 mL load and ball-tube flasks with straight tube, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
Scegli un formato
1 SET
333,00 €
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
333,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
set of 1 pkg
Categorie correlate
Descrizione generale
The set contains: two load flasks (25 and 100 mL), two ball tube (receiving) flasks (25 and 100 mL) and a straight tube.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. What are the dimensions of Z748293, Aldrich® Kugelrohr glassware set?
    1 risposta
    1. The Aldrich Kugelrohr glassware set, product Z748293, is a 25 mL set-up consisting of a load flask, receiver flask and straight tube.  It has an assembled length of 490 mm, and approximately 195 mm extends from the side of the oven.The 100 mL set-up has an assembled length of 515 mm approximately, and 205 mm extends from the side of the oven.