Documenti fondamentali
Z743767
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
tip design ART 1000L, size 1000 μL, racked, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
Scegli un formato
4 X 768 EA
776,00 €
776,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 768 EA
776,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
776,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Caratteristiche
racked
tip design ART 1000L
Confezionamento
pkg of 4X768 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2779-05
tecniche
PCR: suitable
Misura
1000 μL
Volume
1000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
The ART®SoftFit-L Reload System with low tention tips is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS® pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
Caratteristiche e vantaggi
  • Low retention tips.
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
LTS is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)