Documenti fondamentali
Z743202
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
spring clamps for use with universal basic tray
Scegli un formato
1 EA
77,00 €
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
77,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
77,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970631
Descrizione generale
Spring clamps set for use with basic stainless steel tray Z743203 (8970630). Set includes 12 spring clamps 135 mm long and 5 spring clamps 190 mm long. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)