Z743165
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B5, CD-B5 and CD-BT5
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970296
Descrizione generale
Stainless Steel Flat bath cover for 5L bath tanks. Suitable for use with Julabo® CORIO™ C-B5, CD-B5, CD-BT5.
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)