Z743000
Julabo® CORIO™ CD heating circulator with open bath
CD-BT19, capacity 14 L (19 L), temperature 20-100 °C, transparent plastic bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Scegli un formato
1.630,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.630,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
transparent plastic bath
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9012319
Campo di misura della temperatura
20-100 °C
Capacità
14 L (19 L)
Largh. × lungh. × alt. esterne
38 cm × 58 cm × 38 cm
Larg. × lung. × alt. apertura
30 cm × 35 cm × 15 cm
Descrizione generale
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)