Documenti fondamentali
Z742908
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 8K0.1, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Scegli un formato
1 EA
290,00 €
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
290,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Produttore/marchio commerciale
Kern FCB 8K0.1
Capacità di pesata
8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Descrizione generale
Bench scale with second display on the backside of the scale.
PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
High mobility: Battery operation option, compact construction and low weight make this balance ideal for use in several locations (production, warehouse, dispatch department, ...)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)