Documenti fondamentali
Z742802
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 2200-0, weighing capacity 2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Scegli un formato
1 EA
60,00 €
60,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
60,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
60,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EMB 2200-0
Capacità di pesata
2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Categorie correlate
Descrizione generale
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)