Documenti fondamentali
Z742757
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49A+963-127, weighing capacity 6000 g, DKD Calibration Certificate included
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
Scegli un formato
1 EA
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
458,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern 440-49A+963-127
Capacità di pesata
6000 g
Largh. x prof. × alt.
165 mm × 230 mm × 80 mm
Largh. × lungh. piattaforma
150 mm × 170 mm
Peso
~1 kg
Batteria
9 V
Descrizione generale
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)