Documenti fondamentali
Z742603
myVolt Mini power supply
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
1 EA
269,00 €
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
269,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
JA.13
269,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E2100-E-UK
Descrizione generale
The Benchmark Scientific E2100 Accuris myVolt Mini is a compact electrophoresis power supply ideal for basic, constant voltage applications. Users can select constant 100V or 200V output, and the current can reach a maximum of 200mA.
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and these small power supplies can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Note legali
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)