Documenti fondamentali
Z742566
MC-12 High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinonimo/i:
Benchmark Scientific centrifuge, compact high speed microcentrifuge, high speed personal centrifuge
Scegli un formato
1 EA
1.750,00 €
1.750,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.750,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
1.750,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1612-E-UK
Parametri
15500 rpm
16100 × g
tecniche
centrifugation: suitable
Misura
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
Peso
10.5 lb (4.8 kg)
Descrizione generale
Benchmark′s MC-12 High Speed Microcentrifuge is the first and only personal centrifuge capable of speeds up to 16,000 xg (15,500 rpm); meaning it is the most affordable and compact option available that meets standard molecular biology and DNA protocols. Includes: 12 x 1.5/2.0mL rotor.
Note legali
MC-12 is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)