Documenti fondamentali
Z742528
Block for digital dry bath and MyBlock
for 2 or 4 block models, Holds 12 x 5 mL centrifuge tubes (17mm diameter) OR microplate, skirted or non-skirted
Scegli un formato
1 EA
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
264,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 12 x 5 mL centrifuge tubes (17mm diameter) OR microplate, skirted or non-skirted
for 2 or 4 block models
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSWMT
Descrizione generale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)