Documenti fondamentali
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
Scegli un formato
1 EA
121,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
121,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSH100-01
Altezza
1.25 in.
32 mm
Descrizione generale
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)