Z742192
Stainless Steel Perforated Instrument Tray
Full size long, capacity 7.9 L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Full size long
Produttore/marchio commerciale
Polarware 30023
Capacità
7.9 L
Misura
20.75 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
52.7 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)