Z741823
Extech Temperature, Humidity Datalogger
Kit with PC Interface
About This Item
Caratteristiche
CE compliant
resolution 0.1 %RH
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Extech Instruments 42275
Parametri
-40-185 °F temperature (-40-85 °C)
Misura
4.9 in. × 3.8 in. × 2 in., 123.8x95.3x51mm
Peso
9 oz254
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)