Documenti fondamentali
Z741354
Accuris Analytical Balance
capacity 210 g, weighing capacity 210 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Scegli un formato
1 EA
2.570,00 €
2.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
2.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific W3100-210-E
Campo di misura
resolution: 0.0001 g
Capacità di pesata
210 g
Capacità
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
Diam. piattino
90 mm (3.5 in.)
Descrizione generale
Accuris Analytical balances incorporate electromagnetic sensor technology and precision mechanical components to offer superior weight determinations to a fraction of a milligram. The glass draft shield enclosing the weighing chamber has sliding doors on the sides and top for easy access to the weigh pan.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3