Documenti fondamentali
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
Scegli un formato
12 EA
105,70 €
105,70 €
Prezzo di listino151,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
105,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
105,70 €
Prezzo di listino151,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
Capacità
20 mL
Colore
yellow
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)