Documenti fondamentali
Z740766
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 5 mL, tol. 0.025 mL, stopper size 9, PE
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
PE
Misura tappo a cono
9
Giunto
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
Caratteristiche
class A meets DIN ISO-1042
Confezionamento
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.025 mL
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)