Z740177
Amicon® Ultra-0.5
Ultracel-50 membrane, 50 kDa
About This Item
Materiali
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
50 kDa
Confezionamento
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Millipore UFC505024
Dimens. tubo
~1.5 mL
Volume d’esercizio
0.5 mL
Dimensione pori
50 kDa MWCO
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)