Z693200
Provette per RMN Norell® Sample Vault Series™
standard wall, closed cap, frequency 950 MHz, diam. × L 5 mm × 103.5 mm
Sinonimo/i:
NMR tube for 96 position carriers, NMR tubes for lab automation systems
Scegli un formato
414,00 €
Scegli un formato
About This Item
414,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 96 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell SVCP-Super-5-103.5-96PK
Parametri
950 MHz frequency
curvatura
30 μm
diam. × lung.
5 mm × 103.5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
Il design (in attesa di brevetto) presenta una riga di colore blu sulla provetta per RMN che si allinea alla base del tappo, a indicare la corretta posizione di chiusura. Il tappo NorLoc e la provetta Sample Vault Series formano un sistema di chiusura integrato per il trasferimento sicuro dei campioni nel magnete. Le provette sono disponibili con diametro di 3 o 5 mm per l′uso fino a 700 MHz e fino a 950 MHz.
- Provette concepite per i sistemi di laboratorio automatici ad alta resa di nuova generazione
- Due tipi di precisione per spettrometri fino a 700 MHz e fino a 950 MHz
- Il tappo NorLoc superiore si collega in modo semipermanente per l′uso ripetuto e per le applicazioni critiche
- Scelta tra il tappo NorLoc pieno o forato
- I tappi pieni sono forniti insieme alle provette all′interno di una busta, mente i tappi forati sono già montati sulle provette
- Impiego sicuro per la conservazione in frigorifero, compatibile con crioprovette e studi a temperatura variabile
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)