Documenti fondamentali
Z687758
Replacement NMR needle with bevel tip for eVol® electronic syringe
for 500 μL, L × O.D. 18.0 cm × 0.63 mm, gauge size 23
Scegli un formato
2 EA
63,60 €
63,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
63,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
63,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Gauge
23
Produttore/marchio commerciale
SGE 039138
Lungh. × D.E.
18.0 cm × 0.63 mm
Descrizione generale
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The beveled tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
Note legali
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)