Documenti fondamentali
Z687235
Sigma-Aldrich
Primary vapor removal filter module with pleated after-filter for Aldrich® compact ductless air cleaning system
activated alumina with potassium permanganate
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Descrizione
refillable
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)