Documenti fondamentali
Z684120
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
heavy wall, frequency 500 MHz, diam. 5 mm, L 8 in.
Scegli un formato
5 EA
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
199,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 522-PP-8
Parametri
500 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
curvatura
51 μm
concentricità
51 μm
Diametro
5 mm
Spessore delle pareti
1.4 mm
Descrizione generale
Made of Pyrex® borosilicate glass (unless otherwise noted) for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution.
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)