Documenti fondamentali
Z683469
BRAND® seripettor® dispensing cartridges
capacity 25 mL, sterile
Scegli un formato
5 EA
76,50 €
76,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
76,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
76,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene piston
polypropylene cylinder
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 5 ea individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Capacità
25 mL
Altre note
BR704508 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)