Documenti fondamentali
Z683396
High pressure adapter for Q-Tube
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
Scegli un formato
1 EA
175,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
175,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Q Labtech
Parametri
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
Note legali
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)