Documenti fondamentali
Z682292
Ace cold trap outer body only for condenser "CR" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Scegli un formato
1 EA
1.090,00 €
1.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.090,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 11228
Categorie correlate
Descrizione generale
The cold trap outer body for the Ace condenser "CR" assembly, is glass with a 45/50 inner joint to fit into the distribution head and fits the Büchi® rotary evaporators.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)