Z680206
Titanium tweezers
Style 2
Scegli un formato
34,40 €
Scegli un formato
About This Item
34,40 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Aven
Lunghezza totale
4.75 in. (121 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Lightweight (high strength to weight ratio)
- Zero magnetic retentively
- Temperature resistant to 800 °F
- Chemical and corrosion resistant
- Non-solder adhesive
- Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)