Documenti fondamentali
Z679283
Microgard 2500 disposable oversleeves, one size
L × W 400 mm × 200 mm, CE compliant
Scegli un formato
1 SET
8,60 €
8,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
8,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
8,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
Lungh. × largh.
400 mm × 200 mm
Descrizione generale
Protects arms and sleeves.
  • Made from Microgard, a microporous PP laminate
  • Stiched seams
  • Integral elastication at both ends
Note legali
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)